Merck
Réactifs de couplage et nucléosides
Nous proposons tout un éventail de building blocks (éléments constitutifs de base), de réactifs de couplage et de nucléosides particulièrement utiles pour les applications de synthèse d'oligonucléotides. Les nucléosides et les nucléosides modifiés constituent les motifs structuraux de base des acides nucléiques (ADN et ARN), qui sont responsables du codage, de la transmission et de l'expression de l'information génétique chez tous les êtres vivants. La synthèse d'oligonucléotides en dehors des systèmes biologiques correspond à la synthèse chimique d'acides nucléiques d'une séquence prédéfinie pouvant contenir des nucléosides autres que ceux naturellement présents dans la nature. Une synthèse typique d'oligonucléotide à l'aide de phosphoramidites nucléosidiques se passe en quatre étapes : déblocage, couplage, protection et oxydation. Les réactifs de couplage jouent un rôle important dans ces étapes, des activateurs de couplage efficaces permettant de s'assurer que les réactions sont rapides et quasi-quantitatives. 
La faculté d'incorporer des nucléosides non naturels dans les acides nucléiques est beaucoup utilisée en recherche, notamment dans les cas suivants :
  • détection de séquence 
  • résistance à l'hydrolyse
  • séquençage
  • inhibition d'enzyme
La chimie des nucléosides permet de produire des analogues non naturels qui sont utiles en médecine dans les applications chimiothérapeutiques et antivirales, par exemple dans l'inhibition de la transcription inverse. Notre sélection de bases non naturelles, de dérivés nucléosidiques et d'intermédiaires vous offre un point de départ pratique pour vos synthèses d'analogues d'oligonucléotides ou de nucléosides.