Merck
Milieu essentiel minimum (MEM)
L'image montre une collection de 5 flacons de produits chimiques étiquetés et un bécher rempli d'un liquide rouge.
Développé par Harry Eagle, le milieu essentiel minimum (MEM) est l'un des milieux de culture cellulaire synthétiques les plus largement utilisés. Les premières tentatives de culture de fibroblastes de mammifères normaux et de certains sous-types de cellules HeLa ont révélé des besoins nutritionnels particuliers que le milieu de base de Eagle (BME) ne pouvait pas satisfaire. D'autres études, menées sur ces cellules et d'autres cellules en culture, ont montré que l'ajout de composés au milieu BME pouvait faciliter la croissance d'une plus grande variété de cellules exigeantes. 
Le milieu MEM, qui intègre ces modifications, contient de plus grandes concentrations d'acides aminés, de sorte qu'il se rapproche davantage de la composition protéique des cellules de mammifères. Le glucose est typiquement présent dans le MEM à une concentration d'environ 4-5 mM. Le milieu MEM contient également d'autres nutriments essentiels tels que des vitamines et des minéraux pour soutenir la croissance cellulaire, mais il ne contient pas certains composants clés comme les protéines, les lipides et les facteurs de croissance. Il peut nécessiter une supplémentation en sérum de veau fœtal (FBS) pour soutenir la croissance et la viabilité des cellules.
Le milieu MEM est formulé pour être similaire aux fluides corporels naturels et a été utilisé pour la culture d'une grande variété de cellules en monocouches. La supplémentation facultative du milieu MEM contenant des sels de Hanks ou de Earle a permis d'élargir l'utilité de ce milieu. La formulation a encore été modifiée par l'élimination optionnelle du calcium, ce qui favorise la croissance des cellules en suspension. 
Le milieu MEM est un outil important dans de nombreux domaines de la recherche scientifique, notamment l'ingénierie tissulaire, la découverte de médicaments et l'étude de la biologie cellulaire. Il est largement utilisé en culture cellulaire, car il est relativement peu coûteux et facile à utiliser, et il a été démontré qu'il favorisait la croissance d'une variété de types de cellules.
Comparaison du MEM et du DMEM : comprendre les différences entre les milieux de culture cellulaire
Les milieux MEM et DMEM sont deux milieux de culture cellulaire couramment utilisés et la principale différence entre les deux réside dans leur composition en nutriments. Le DMEM (milieu de Eagle modifié par Dulbecco) est un milieu plus complexe contenant des concentrations accrues en acides aminés et en vitamines qui favorisent la croissance et la maintenance de certains types de cellules. Les cellules se développent plus rapidement et épuisent le milieu plus lentement dans le DMEM. 
Le milieu MEM est un milieu de culture cellulaire de base, composé des concentrations minimales de nutriments nécessaires à la croissance de la culture. Bien que ces deux milieux soient largement utilisés, il est important de choisir le milieu approprié en fonction des besoins spécifiques des cellules en culture.