Étalons de microbiologie
Le contrôle qualité est un élément essentiel du système d'assurance qualité d'un laboratoire et un contrôle qualité efficace nécessite des matériaux de référence certifiés (MRC). Les disques Vitroids™ et LENTICULE® de Millipore ont été spécialement développés pour permettre aux laboratoires d'utiliser, pour chaque test de contrôle qualité des milieux, des contrôles microbiologiques adaptés et prêts à l'emploi. Les concentrations, exprimées en unités formant colonies (UFC), sont définies de façon à ne nécessiter qu'une dilution minimale voire aucune dilution, et les disques sont fournis sous licence NCTC® (National Collection of Type Cultures) / NCPF® (National Collection of Pathogenic Fungi) et CECT® (Colección Española de Cultivos Tipo), respectivement.
Les disques LENTICULE® et Vitroids™ sont fabriqués dans des conditions conformes à l'ISO 17034 et l'ISO/CEI 17025. Ces disques contiennent un nombre d'UFC défini et certifié, d'écart-type et d'incertitude élargie connus. Ils comportent des cultures pures de bactéries, levures ou moisissures dans une matrice solide hydrosoluble. Les matériaux de référence certifiés de micro-organismes peuvent être utilisés dans le contrôle qualité de routine des aliments, des boissons, de l'eau et dans les analyses environnementales, pour le développement de méthodes et les validations, et comme cultures dans les études de recherche.
Ressources produits apparentées
Note d'application : Using Vitroids™ and LENTICULE® Discs for Spiking Samples
Brochure : Certified Reference Microorganisms
Flyer : EN ISO 11133 and Water for the Preparation and Performance Testing of Microbiological Culture Media
Flyer : Culture Media and Reference Materials Acc. ISO 11133
Comment nous garantissons des résultats fiables et exacts avec les disques Vitroids™ et LENTICULE®
- Principales caractéristiques : des plages d'inoculum fiables, aux valeurs d'UFC certifiées, allant de 15 à 150 000 par disque.
- Stabilité : fiables pendant près de 16 mois, les disques peuvent être stockés à -20 °C. Le nombre d'UFC ne varie pas et les micro-organismes ne nécessitent aucun temps de récupération et ne présentent aucune phase de latence.
- Gain de temps : 1 heure de gagnée par souche testée. Les disques font gagner du temps, car il n'est plus nécessaire de préparer des cultures-mères, et les micro-organismes ne requièrent aucun temps de récupération ou étape de pré-enrichissement.
- Exactitude : l'écart-type et la gamme de concentrations sont donnés sur le certificat de qualité.
- Traçabilité : les disques sont préparés à partir d'une culture traçable, se présentant sous forme lyophilisée et tirée des collections CECT®, NCTC® et NCPF®. La traçabilité des disques remonte jusqu'à un MRC pour la caractérisation. Chaque plaque est stockée sous forme d'image et l'ensemble des documents et des données est également sauvegardé.
Étalons de bactéries
Nous fournissons une vaste gamme de cultures pures de MRC de bactéries sous forme de disques LENTICULE® et Vitroids™, stables pendant au moins un an. Les disques sont livrés avec des bactéries en phase viable (pas de phase de latence ou de délai de récupération) ainsi qu'un certificat d'analyse complet indiquant le nombre moyen d'UFC, et une incertitude élargie autour de la valeur moyenne.
Étalons de levures
Nous proposons des MRC de levures sous forme de disques Vitroids™ avec des UFC allant de 15-80, 80-130 à 1 000-10 000 pour répondre aux besoins de votre laboratoire.
Étalons de moisissures
Nous fournissons des MRC de moisissures sous forme de disques Vitroids™ pour garantir la sécurité et l'efficacité de vos produits, qui sont exposés quotidiennement à des moisissures et des champignons.
Étalons de contrôles négatifs
Nous disposons de MRC de contrôles négatifs sous forme de disques LENTICULE® pour confirmer l'efficacité de vos expériences microbiologiques.
Services et assistance réglementaire pour les denrées alimentaires et les boissons
Notre équipe de professionnels expérimentés peut fournir des solutions sur mesure adaptées à vos besoins particuliers et vous aider à optimiser vos pratiques de tests de QC microbien pour renforcer la sécurité et le contrôle qualité.