Merck
Purge et piégeage
La technique par purge et piégeage ("purge and trap") consiste à purger un gaz inerte à travers un échantillon contenant des composés organiques volatils (COV) et à l'envoyer vers un piège contenant un adsorbant. Les COV sont ensuite désorbés du piège par chauffage et les analytes sont transférés vers une colonne de CPG/GC. Cette technique donne des résultats fiables et reproductibles avec une manipulation minimale des échantillons.  
La méthode par purge et piégeage est idéale pour extraire et concentrer les COV présents dans l'eau, le sol et les boues. Le piège rempli d'adsorbant (piège purgeur) permet de concentrer les COV provenant de l'échantillon tout en s'affranchissant de la vapeur d'eau durant l'étape de purge ou l'étape de désorption (selon l'instrument), pour atteindre de faibles seuils de détection, de l'ordre du ppb (parties par milliard).
Cette technique est appliquée en routine dans le contrôle environnemental, l'analyse des arômes en agro-alimentaire et la recherche de composés toxiques dans les fluides corporels.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
Ressources produits apparentées
Pièges purgeurs
Pour l'analyse par purge et piégeage, les tubes sont généralement remplis de plusieurs lits de matériaux adsorbants afin de piéger un large éventail de composés de hauts et bas poids moléculaires, polaires et non polaires, dans un seul et même tube. Chaque lit du piège protège le lit actif suivant en empêchant une forte adsorption des composés.
Verrerie et accessoires pour l'analyse par purge et piégeage
Nous proposons divers accessoires et articles de verrerie pour l'analyse par purge et piégeage, notamment des connecteurs Luer Lock femelle, des échantillonneurs de purge sans fritté, des vannes d'échantillonnage, des seringues Hamilton®, des connecteurs Luer Lock mâle, des septa Thermogreen® LB-1, des ampoules d'échantillonnage de gaz, des robinets d'arrêt en PTFE, de la verrerie de barbotage à aiguille, et des tubes de purge à aiguille.