1510867
USP
Pergolide sulfoxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(8β)-8-[(Methylsulfinyl)methyl]-6-propylergoline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pergolide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C19H26N2OS/c1-3-7-21-11-13(12-23(2)22)8-16-15-5-4-6-17-19(15)14(10-20-17)9-18(16)21/h4-6,10,13,16,18,20H,3,7-9,11-12H2,1-2H3/t13-,16?,18-,23?/m1/s1
Clé InChI
WOIHSNDTPKFAJW-ASVPFLOSSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Pergolide tablets
- Pergolide Mesylate
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable