1078325
USP
Bumetanide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-Amino-4-phenoxy-5-sulphamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
bumetanide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Clé InChI
GVQZPZSQRCXSJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Bumetanide Injection
- Bumetanide
- Bumetanide Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable