Key Documents
PHL82674
4′,5,7-Trihydroxy-3,3′,6,8-tetramethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.34
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
InChI
1S/C19H18O9/c1-24-10-7-8(5-6-9(10)20)15-18(26-3)13(22)11-12(21)17(25-2)14(23)19(27-4)16(11)28-15/h5-7,20-21,23H,1-4H3
Clé InChI
DEQJJTUOVGHXHW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable