Key Documents
PHL82641
Quercetin 3,3′,4′,7-tetramethylether
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,4′,7-Tetramethylquercetin, 5-Hydroxy 3,3′,4′,7-tetramethoxyflavone, Retusin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H18O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-8-12(20)16-15(9-11)26-18(19(25-4)17(16)21)10-5-6-13(23-2)14(7-10)24-3/h5-9,20H,1-4H3
Clé InChI
HHGPYJLEJGNWJA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable