Key Documents
PHL82621
Pectolinarigenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′-Methylcapillarisin, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone, 6-Methoxy 4′-methylapigenin, 6-Methoxyacacetin, 6-Methoxyapigenin 4′-methyl ether, Hortensin, Pectolarigenin, Scutellarein 4′,6-dimethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)13-7-11(18)15-14(23-13)8-12(19)17(22-2)16(15)20/h3-8,19-20H,1-2H3
Clé InChI
GPQLHGCIAUEJQK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable