Key Documents
94057
Supelco
Bicyclohexyl
analytical standard
Synonyme(s) :
Dicyclohexyl
About This Item
Formule linéaire :
C6H11C6H11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.30
Numéro Beilstein :
1848266
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
473 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.478 (lit.)
Point d'ébullition
227 °C (lit.)
Pf
3-4 °C (lit.)
Densité
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
Clé InChI
WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup