Key Documents
94056
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
C6H3[C(CH3)3]3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.43
Numéro Beilstein :
1909579
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Point d'ébullition
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
67-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
Clé InChI
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Application
The 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene may find the following uses:
  • The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
  • Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterization of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3