807475
TOYOPEARL® CM-650M
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
CM-650M
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Caractéristiques
counter ion Na+
Conditionnement
bottle of 250 mL
Paramètres
3 bar max. pressure
Technique(s)
HPLC: suitable
Matrice
methacrylate
Groupe de la matrice active
carboxymethyl phase
Taille des particules
65 μm
pH de fonctionnement
5-10
Capacité
0.10 meq/mL±0.02 meq/mL ion exchange capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
50 mg/mL±10 mg/mL binding capacity (bovine haemoglobin)
Compatibilité
mode of use weak cation exchange chromatography
Technique de séparation
cation exchange
Description générale
Application
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1