24156
Colonne capillaire SAC-5 pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Paramètres
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
agriculture
clinical
food and beverages
forensics and toxicology
Type de colonne
capillary non-polar
Description générale
Applications : Cette colonne est une colonne non polaire spécifique à une application, conçue pour des analyses reproductibles de stérols végétaux, de cholestérol et d'autres stérols animaux.
Code USP : Aucun
Phase :
Code USP : Aucun
Phase :
- Liée
- Poly(5 % diphényle / 95 % diméthylsiloxane)
- -60 °C à 320 °C (isotherme ou programmé)
Application
La colonne capillaire SAC-5 a été utilisée et est adaptée pour la détermination directe de sept alcaloïdes isostéroïdes majeurs dans les bulbes de Fritillaria par chromatographie en phase gazeuse.
Autres remarques
Nous offrons divers accessoires de chromatographie, y compris des seringues analytiques
Journal of chromatography. A, 873(2), 221-228 (2000-04-11)
The present paper describes the development of a most simple, sensitive, and specific gas chromatographic method to date, for the direct determination of seven major bioactive isosteroidal alkaloids, namely ebeiedine, ebeiedinone, ebeienine, hupehenine, isoverticine, verticine, verticinone and imperialine, in Fritillaria