24001
SE-54
L × I.D. 30 m × 0.25 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Valeur bêta
250
df
0.25
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
(94% methyl/5%phenyl)silicone phase
polymer phase, (94% methyl/5%phenyl)silicone
Description générale
La colonne SE-54 est une colonne classique non-greffée basée sur un poly (94% méthyl/5% phényl) silicone. La phase contient aussi 1% de vinyl. Cette colonne est tres utilisée pour les aromatiques polynucléaires et les phénols non dérivés.
Cette colonne répond aux exigences de la méthode USP G36.
Cette colonne répond aux exigences de la méthode USP G36.
Application
SE-4 and OV-1 stationary phases may be used in a quantitative structure-property relationship technique, for the simultaneous prediction of Kovats retention indices for some esters, alcohols, aldehyde and ketones, using an artificial neural network (ANN). SE-54 stationary phase may also be used in capillary gas chromatography and combined gas chromatography-mass spectrometry to study the volatile components of a coal tar pitch.
Résistance chim./phys.
Limites de température : de la temp. sub-ambiante à 320 °C
McReynolds réf.: x′ y′ z′ u′ s′ = 19 74 64 93 62
McReynolds réf.: x′ y′ z′ u′ s′ = 19 74 64 93 62
Déjà en possession de ce produit ?
Polynuclear aromatic hydrocarbon retention indices on SE-54 stationary phase of the volatile components of a coal tar pitch: Relationships between chromatographic retention and thermal reactivity.
Journal of Chromatography A, 591 (1), 287-295 (1992)
Journal of chromatography. A, 955(2), 273-280 (2002-06-22)
In this study, a quantitative structure-property relationship technique has been used for the simultaneous prediction of Kovats retention indices for some esters, alcohols, aldehyde and ketones on OV-1 and SE-54 stationary phases, using an artificial neural network (ANN). The best-selected