Key Documents
Z722758
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 12 place
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
to hold 12 x 15 mL tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1015
Paramètres
4,146 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Description générale
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG