Key Documents
Z657964
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Nomenclature NACRES :
NB.22
Caractéristiques
lid
to hold 30 x 0.2/2.0 mL micolite tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hettich 1689-A
Paramètres
21,255 max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Informations légales
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG