X4500
Xanthine Oxidase from bovine milk
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
Synonyme(s) :
Schardinger enzyme, XnOx, hypoxanthine oxidase, XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine milk
Niveau de qualité
Type
Grade III
Forme
ammonium sulfate suspension
Activité spécifique
≥0.8 units/mg protein
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Couleur
faint brown to dark brown
Numéro d'accès UniProt
Activité étrangère
uricase ≤0.1%
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Xanthine Oxidase (XO) belongs to the class of complex metalloflavoproteins. It is produced by oxidation of sulfhydryl residues or by proteolysis of xanthine dehydrogenase (XDH). XO is characterized with two flavin molecules (FAD), two molybdenum atoms, and eight iron atoms bound per enzymatic unit.
Application
- as a source for superoxide generation
- for the degradation of hypoxanthine
- for the detection of reactive oxygen species (ROS) in lipid model by electron spin resonance (ESR) spin trap method
- as a constituent of assay mixture in xanthine oxidase inhibition assay
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
persons
Remarque sur l'analyse
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions