V113
S(+)-γ-Vigabatrin
solid
Synonyme(s) :
S(+)-γ-Vinyl GABA, S(+)-4-Aminohexenoic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Activité optique
[α]/D +11.8°, c = 2.5 in H2O(lit.)
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
ethanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m1/s1
Clé InChI
PJDFLNIOAUIZSL-RXMQYKEDSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable