Key Documents
T8665
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonyme(s) :
TMB
About This Item
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.83
product name
Solution de substrat 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine (TMB), peroxidase substrate
Niveau de qualité
Forme
liquid
Conditions de stockage
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Application
La TMB est un substrat de la peroxydase de raifort. Elle forme un produit final de couleur bleue soluble qui peut être mesuré à 370 nm ou 655 nm. La réaction de la TMB peut être arrêtée par l'ajout d'H2SO4 0,5 M, le produit jaune résultant étant mesurable à 450 nm. Ce substrat est recommandé pour les protocoles ELISA (micropuits) ; il n'est pas recommandé pour les techniques à membrane.
La 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine a été utilisée dans une étude visant à démontrer que mesurer le spectre d'absorption du substrat à distance du pic d'absorption permet d'élargir considérablement la plage de mesure de tout dosage immunoenzymométrique sans compromettre les caractéristiques du dosage. La 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine a également été utilisée dans une étude visant à comprendre la formation des superstructures de CuS concaves à activité peroxydasique.
Attention
Ce substrat est très sensible à la lumière. Il doit donc être conservé à l'abri du soleil ou de toute autre source de rayonnement UV.
Forme physique
Prêt à l'emploi.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Sui-Yuan Chang et al.
Scientific reports, 11(1), 8692-8692 (2021-04-24)
A metal nanoparticle composite, namely TPNT1, which contains Au-NP (1 ppm), Ag-NP (5 ppm), ZnO-NP (60 ppm) and ClO2 (42.5 ppm) in aqueous solution was prepared and characterized by spectroscopy, transmission electron microscopy, dynamic light scattering analysis and potentiometric titration. Based on the in
S Madersbacher et al.
Methods (San Diego, Calif.), 21(1), 41-50 (2000-04-15)
As a glycoprotein hormone, human chorionic gonadotropin (hCG) is not a single molecular entity. This term comprises not only the bioactive heterodimer hCG but also an array of molecular protein backbone and glycosylation variants, such as its free beta (hCGbeta)
Paweł Kozielewicz et al.
Molecular pharmacology, 97(1), 23-34 (2019-11-11)
Smoothened (SMO) is a GPCR that mediates hedgehog signaling. Hedgehog binds the transmembrane protein Patched, which in turn regulates SMO activation. Overactive SMO signaling is oncogenic and is therefore a clinically established drug target. Here we establish a nanoluciferase bioluminescence
Eleonora Dehlink et al.
PloS one, 6(4), e19098-e19098 (2011-05-06)
Soluble IgE receptors are potential in vivo modulators of IgE-mediated immune responses and are thus important for our basic understanding of allergic responses. We here characterize a novel soluble version of the IgE-binding alpha-chain of Fc-epsilon-RI (sFcεRI), the high affinity
Janine Wesslowski et al.
The Journal of biological chemistry, 295(26), 8759-8774 (2020-05-10)
The Wingless/Int1 (Wnt) signaling system plays multiple, essential roles in embryonic development, tissue homeostasis, and human diseases. Although many of the underlying signaling mechanisms are becoming clearer, the binding mode, kinetics, and selectivity of 19 mammalian WNTs to their receptors
Articles
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.