Key Documents
T4897
Sigma-Aldrich
Thrombin from rabbit plasma
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
rabbit plasma
Forme
solid
Activité spécifique
≥500 units/mg protein
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
rabbit ... F2(100009146)
Définition de l'unité
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard.
Remarque sur l'analyse
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1 ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Autres remarques
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable