SRP3292
R-SPONDIN-1 human
recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Rspo1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Pureté
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
1.0-3.0 μg/mL ED50
Poids mol.
26.0-40.0 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... RSPO1(284654)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.