SML0476
Rabeprazole sodium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-([4-(3-Methoxypropoxy)-3-methylpyridin-2-yl]methylsulfinyl)-1H-benzo[d]imidazole, Pariprazole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].COCCCOc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccccc3[n-]2)c1C
InChI
1S/C18H20N3O3S.Na/c1-13-16(19-9-8-17(13)24-11-5-10-23-2)12-25(22)18-20-14-6-3-4-7-15(14)21-18;/h3-4,6-9H,5,10-12H2,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
KRCQSTCYZUOBHN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable