SAB5200093
Anti-Methylated Lysine antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Methylated Lysine, Anti-N epsilon dimethyl lysine, Anti-methyl lysine, Anti-trimethyl lysine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
several mammalian species
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
methylation (Lys)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable