SAB5200019
Monoclonal Anti-DUX4 antibody produced in mouse
clone P2B1, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-DUX10, Anti-DUX4, P2B1, Anti-double homeobox 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
P2B1, monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUX4(22947)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable