Key Documents
S1564
Sigma-Aldrich
Anti-SERCa3 ATPase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Sarcoplasmic or Endoplasmic Reticulum Ca2+ ATPase3
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 97 kDa
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ATP2A3(489)
mouse ... Atp2a3(53313)
rat ... Atp2a3(25391)
Immunogène
synthetic peptide corresponding to amino acids 29-39 of rat, mouse and human SERCa3 conjugated to KLH.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, containing 1 mg/ml bovine serum albumin and 0.05% sodium azide.