R116-500
Rat Fibroblast Growth Medium (500 ml)
Synonyme(s) :
Fibroblast Growth Medium
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
6 mo.
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Qualité
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.
Store the cryovials in a liquid nitrogen storage tank immediately upon arrival.