PZ0296
PF-06459988
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[(3R,4R)-3-[[[5-Chloro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy]methyl]-4-methoxy-1-pyrrolidinyl]-2-propen-1-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
ClC1=CNC2=C1C(OC[C@@H]3[C@@H](OC)CN(C(C=C([H])[H])=O)C3)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2
InChI
1S/C19H22ClN7O3/c1-4-15(28)27-7-11(14(9-27)29-3)10-30-18-16-13(20)6-21-17(16)24-19(25-18)23-12-5-22-26(2)8-12/h4-6,8,11,14H,1,7,9-10H2,2-3H3,(H2,21,23,24,25)/t11-,14+/m1/s1
Clé InChI
ODMXWZROLKITMS-RISCZKNCSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable