Key Documents
PRS2007
Sigma-Aldrich
Anti-CAD antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-DFF40, Anti-DNA fragmentation factor, β-subunit
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
predicted mol wt 40 kDa
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAD(790)
mouse ... Dffb(13368)
Immunogène
peptide corresponding to 17 amino acids near the center of murine CAD.
Liaison
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP2007.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable