P7854
Anti-Presenilin-1 (S182) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ACNINV3, Anti-AD3, Anti-FAD, Anti-PS-1, Anti-PS1, Anti-S182
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, human, Xenopus, rat
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using methacarn-fixed, formic acid-treated sections of Alzheimer′s Disease (AD) brain
microarray: suitable
western blot: 1:10,000 using whole cell extract of PC12 rat adrenal pheochromocytoma cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PSEN1(5663)
mouse ... Psen1(19164)
rat ... Psen1(29192)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunostaining
- immunofluorescence detection
- immunohistochemistry
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité