P4497
Anti-Potassium Channel Kv1.3 (extracellular) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-Voltage-gated Potassium Channel KV1.3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
flow cytometry: 0.5-5 μg
western blot: 1:200-1:500 using rat brain membranes and human Jurkat T lymphocytes.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNA3(3738)
mouse ... Kcna3(16491)
rat ... Kcna3(29731)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable