O6754
1-Oleoyl-2-acetyl-sn-glycerol
≥97% (TLC), oil
Synonyme(s) :
(9Z)-9-Octadecenoic acid (2S)-2-(acetyloxy)-3-hydroxypropyl ester, 1-(cis-9-Octadecenoyl)-2-acetyl-sn-glycerol, 2-Acetyl-1-oleoyl-sn-glycerol, DG(18:1(9Z)/2:0/0:0), OAG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (TLC)
Forme
oil
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL (lit.)(lit.)
DMSO: soluble (lit.)(lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Type de lipide
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(C)=O
InChI
1S/C23H42O5/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(26)27-20-22(19-24)28-21(2)25/h10-11,22,24H,3-9,12-20H2,1-2H3/b11-10-/t22-/m0/s1
Clé InChI
PWTCCMJTPHCGMS-YRBAHSOBSA-N
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves