M2441
Anti-MAGI-2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARIP, Anti-S-SCAM
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:250 using rat brain extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Magi2(113970)
Catégories apparentées
Description générale
MAGI-2 was initially identified in rat, as a protein interacting with N-methyl-D-aspartate receptors (NMDA-R) and neuronal cell adhesion proteins, and was named S-SCAM.4Three isoforms of S-SCAM were identified, of 1277, 1113 and 1053 amino acids length, respectively.5
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable