K4769
Kojibiose
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-Glc-(1→2)-D-Glc, 2-O-α-D-Glucopyranosyl-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 5 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(17)8(18)5(2-14)22-12-11(21)10(20)9(19)6(3-15)23-12/h2,4-13,15-21H,1,3H2
Clé InChI
PZDOWFGHCNHPQD-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable