Key Documents
H2286
Sigma-Aldrich
Tissue slide
from human(normal adult), multiple organ
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
human (normal adult)
Description générale
Tissue Section Slide – I, contains multiple paraffin embedded sections prepared from different human normal tissues. Each slide contains sections from 8 human adult normal tissues: Heart, Brain, Kidney, Liver, Lung, Pancreas, Spleen, Skeletal Muscle
Application
Tissue Section Slide – I is suitable for immunohistochemistry applications and has been used as a immunohistochemistry control slide. The slide may also be used for in situ hybridization and in situ PCR studies, which includes tissue specific protein and mRNA expression, to compare the location of novel genes among different tissues.
Suitable for immunohistochemistry and in situ hybridization. May be used for cellular localization of tissue specific mRNA and protein expression.
Notes préparatoires
Paraffin embeded tissue sections, approximately 5 μm thick.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable