Key Documents
G9173
Sigma-Aldrich
β2-Glycoprotein I from human plasma
Synonyme(s) :
Apolipoprotein H
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.56
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥96% (SDS-GE)
Forme
lyophilized
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APOH(350)
Catégories apparentées
Application
Possible target of antiphospholipid antibodies and a component involved in phospholipid immunogenicity in the APA syndrome.
Forme physique
Purified protein containing glycine and NaCl as stabilizers
Notes préparatoires
Store reconstituted product at 4°C no longer than 4 weeks.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable