Key Documents
F5881
Sigma-Aldrich
Adjuvant complet de Freund
cell suspension
Synonyme(s) :
FCA
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Forme
cell suspension
Niveau de qualité
Couleur
amber
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Chaque ml d'adjuvant complet de Freund contient 1 mg de mycobactérie  Mycobacterium tuberculosis  (H37Ra, ATCC 25177) tuée par voie thermique et déshydratée, 0,85 ml d'huile de paraffine et 0,15 ml de monooléate de mannide.
Application
Les adjuvants de Freund peuvent servir à produire des émulsions eau-dans-huile d′immunogènes. Du fait de leur libération lente par l′émulsion, les antigènes présents dans les émulsions eau-dans-huile stimulent la réponse anticorps en l′augmentant et en la prolongeant dans le temps.
Les antigènes (de préférence en solution saline) sont généralement mélangés avec un volume équivalent de l′adjuvant pour former une émulsion.
Actions biochimiques/physiologiques
La mycobactérie présente dans l′adjuvant complet de Freund attire les macrophages et d′autres cellules sur le site d′injection, ce qui renforce la réponse immunitaire. C′est pour cette raison que l′adjuvant complet de Freund est utilisé pour les injections initiales et que l′adjuvant incomplet de Freund sert aux injections de rappel suivantes.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E L Brown et al.
Clinical microbiology and infection : the official publication of the European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 15(2), 156-164 (2009-01-22)
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus is increasingly responsible for staphylococcal infections in the community. A large percentage of the community-acquired methicillin-resistant (CA-MRSA) strains in the USA produce Panton-Valentine leukocidin (PVL), which is associated with severe infections. The virulence of the clinical CA-MRSA
U Iqbal et al.
British journal of cancer, 103(10), 1606-1616 (2010-10-21)
Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) is an abundant, selective and accessible biomarker of glioblastoma multiforme (GBM) tumour vessels. In this study, an anti-IGFBP7 single-domain antibody (sdAb) was developed to target GBM vessels for molecular imaging applications. Human GBM was
Maud Déruaz et al.
The Journal of experimental medicine, 205(9), 2019-2031 (2008-08-06)
Bloodsucking parasites such as ticks have evolved a wide variety of immunomodulatory proteins that are secreted in their saliva, allowing them to feed for long periods of time without being detected by the host immune system. One possible strategy used
Sukjae Joshua Kang et al.
The Korean journal of physiology & pharmacology : official journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology, 21(5), 487-493 (2017-09-09)
The anterior cingulate cortex (ACC) is known for its role in perception of nociceptive signals and the associated emotional responses. Recent optogenetic studies, involving modulation of neuronal activity in the ACC, show that the ACC can modulate mechanical hyperalgesia. In
Suchandan Sikder et al.
The Journal of infectious diseases, 218(2), 324-335 (2017-12-14)
Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease (ARF/RHD) have long been described as autoimmune sequelae of Streptococcus pyogenes or group A streptococcal (GAS) infection. Both antibody and T-cell responses against immunodominant GAS virulence factors, including M protein, cross-react with host
Articles
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Contenu apparenté
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.