F3013
Ferredoxin solution from Spinacia oleracea (spinach)
lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. %
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
spinach (Spinacia oleracea)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Composition
Ferredoxin, ≥15 wt. %
Solubilité
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
Application(s)
cell analysis
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
spinach ... SOVF(137530)
Description générale
Application
- as a substrate for spinach ferredoxin reductase,
- for reconstitution with chlorophyll-A for scanning electron microscope (SEM) dispersive X-ray analyzer (EDX) integrated analysis,
- as a reductant in adenylylsulfate (APS) reductase activity of P. aeruginosa
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).