Key Documents
EP5825745000
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1 x 500 mL Corning® tubes, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
conical bottom
Caractéristiques
capacity 1 x 500 mL Corning® tubes
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825745000 (Global)
Paramètres
3,171 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
136 mm
Diamètre
98 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG