MDCK Cell Line canine
84121903, canine kidney, Epithelial
Synonyme(s) :
MDCK (NBL-2) Cells, Madin Darby Canine Kidney Cells, NBL-2 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
MDCK Cell Line canine, 84121903
Source biologique
canine kidney
Forme
cell suspension
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 78
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage