Key Documents
C6456
Sigma-Aldrich
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride
≥80% purity (HPLC), solid
Synonyme(s) :
NIR-2
About This Item
Formule linéaire :
C36H45N6O4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
661.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
9-Cyano-N,N,N′-triethylpyronine-N′-caproic acid N4-(maleimidoethyl)piperazide chloride, ≥80% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥80% (HPLC)
Forme
solid
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(C#N)c3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CCCCCC(=O)N4CCN(CC4)CCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C36H45N6O4.ClH/c1-4-39(5-2)27-11-13-29-31(26-37)30-14-12-28(25-33(30)46-32(29)24-27)40(6-3)17-9-7-8-10-34(43)41-21-18-38(19-22-41)20-23-42-35(44)15-16-36(42)45;/h11-16,24-25H,4-10,17-23H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
SWBDBUAWUNWTAS-UHFFFAOYSA-M
Application
Fluorescent protein label.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable