C6348
Monoclonal Anti-CXCR2 (IL-8 RB) antibody produced in mouse
clone 48311.211, purified immunoglobulin, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
48311.211, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG2a
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL8RB(3579)
mouse ... Il8rb(12765)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable