A6166
3-Acetyldeoxynivalenol from Fusarium roseum
from Fusarium roseum
Synonyme(s) :
3α-Acetoxy-7α,15-dihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-on, 3α-Acetylvomitoxin, 3-AcDON
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Fusarium roseum
Niveau de qualité
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12O[C@]3([H])[C@@H](C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]1(CO)[C@H](O)C(=O)C(C)=C2)OC(C)=O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Clé InChI
ADFIQZBYNGPCGY-HTJQZXIKSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges