A1757
6-Azauracil
≥98%
Synonyme(s) :
6-AU, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione, 3,5-Dihydroxy-1,2,4-triazine, 6-Aza-2,4-dihydroxypyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
powder
Pf
274-275 °C (lit.)
Solubilité
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow-green
Chaîne SMILES
O=C1NN=CC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable