Key Documents
439185
Sigma-Aldrich
Mélange d′isomères d′hexane
≥98.5%, suitable for HPLC
Synonyme(s) :
Isohexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Numéro Beilstein :
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.06
product name
Mélange d′isomères d′hexane, suitable for HPLC, ≥98.5%
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pureté
≥98.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
437 °F
Limite d'explosivité
7.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
<0.020% water
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble(lit.)
Densité
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
λ
H2O reference
Absorption UV
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Application(s)
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS specifications
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-9.4 °F
Point d'éclair (°C)
-23 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
Solving the Clogging Problem: Precipitate-Forming Reactions in Flow.
Poe SL, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 45(10), 1544-1548 (2006)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)