Y0001890
Netilmicin for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Netilmicin sulfate salt, 1-N-Ethylsisomicin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
netilmicin
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/2C21H41N5O7.5H2O4S/c2*1-4-26-13-7-12(24)16(32-19-11(23)6-5-10(8-22)31-19)14(27)17(13)33-20-15(28)18(25-3)21(2,29)9-30-20;5*1-5(2,3)4/h2*5,11-20,25-29H,4,6-9,22-24H2,1-3H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*11-,12+,13-,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;;;;;/m11...../s1
Clé InChI
AGFWIZQEWFGATK-UNZHCMSXSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable