STS0018
ECOSURF™ SA-7
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
Alcohols ethoxylated propoxylated, Seed oil alcohol ethoxylate 7 EO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
17 ppm (25°C)
Viscosité
21.799 cSt(40 °C)
Température de transition
cloud point 37 °C (1 wt% actives aqueous solution)
pour point <4 °C
Solubilité
chlorinated solvents: soluble (and most polar organic solvents)
water: soluble
Densité
0.9599 g/mL at 40 °C
HLB
9.7
Autre catégorie plus écologique
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable