PHR2791
1-[(2RS)-2-[[(4-chlorophenyl)methyl]oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole
Synonyme(s) :
Econazole, Miconazole EP Impurity B
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. Y0000116
Description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2
Clé InChI
LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable