PHR1307
Captopril
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
N-[(S)-3-Mercapto-2-methylpropionyl]-L-proline
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to BP 538
traceable to Ph. Eur. C0430000
traceable to USP 1091200
Famille d'API
captopril
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
104-108 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CS)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C9H15NO3S/c1-6(5-14)8(11)10-4-2-3-7(10)9(12)13/h6-7,14H,2-5H2,1H3,(H,12,13)/t6-,7+/m1/s1
Clé InChI
FAKRSMQSSFJEIM-RQJHMYQMSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Description générale
Captopril acts by inhibiting the angiotensin-converting enzyme and is known as an antihypertensive agent. It finds wide use in the treatment of congestive heart failure.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable