PHL80061
Pinocembrin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxyflavanone, Pinocembrin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
OC1=CC(OC(C2=CC=CC=C2)C3)=C(C(O)=C1)C3=O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m0/s1
Clé InChI
URFCJEUYXNAHFI-ZDUSSCGKSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable