G0326004
Gliclazide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Nitroso-octahydrocyclopenta[c]pyrrole
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
gliclazide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C7H12N2O/c10-8-9-4-6-2-1-3-7(6)5-9/h6-7H,1-5H2
Clé InChI
FSCBDDOKZIRLCN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3